Print…
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1228-1G PC1228-250MG
APOSPC1228-1GEA 220 EUR
APOSPC1228-1G APOSPC1228-250MG
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate
Fórmula: C₁₇H₁₂F₅NO₃
Ponto de Fusão: 144…146,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817462
Número CAS: 921938-51-4