Print…
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 661 EUR
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Fórmula: C₁₂H₄F₁₄
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041486
Número CAS: 51114-12-6