Print…
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicontinonitrile dihydrate
PC1219-1G PC1219-25G PC1219-5G
APOSPC1219-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1219-1G APOSPC1219-25G APOSPC1219-5G
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Fórmula: C₇H₃F₃N₂O₂·2H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368671
Número CAS: 1049729-56-7