Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC1214-25G
PC1214-5G
APOSPC1214-25GEA
0
EUR
APOSPC1214-25G
APOSPC1214-5G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Fórmula:
C₁₀HF₁₉O₂ Ponto de ebulição: 95 °C (20 mm Hg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01320738 Número CAS: 172155-07-6 UN: 3265 ADR: 8,III |