Print…
2,2-Difluoropropionamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1164-1G PC1164-250MG
APOSPC1164-1GEA 0 EUR
APOSPC1164-1G APOSPC1164-250MG
2,2-Difluoropropionamide 97%
2,2-Difluoropropionamide
Fórmula: C₃H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780126
Número CAS: 49781-48-8