Print…
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1141-25G PC1141-5G
APOSPC1141-25GEA 510 EUR
APOSPC1141-25G APOSPC1141-5G
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424609
Número CAS: 1841-58-3