Print…
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,6-Difluoro-o-anisic acid, 2-Carboxy-3,6-difluoroanisole
PC1138-1G PC1138-5G
APOSPC1138-1GEA 43.5 EUR
APOSPC1138-1G APOSPC1138-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Peso Molecular: 188.128 g/mol
Ponto de Fusão: 85…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275290
Número CAS: 887267-03-0