Print…
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyl-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC11281-25G PC11281-5G
APOSPC11281-25GEA 829 EUR
APOSPC11281-25G APOSPC11281-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368741
Número CAS: 886762-84-1