Print…
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methylbenzene
PC11267-1G PC11267-5G PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA 36.4 EUR
APOSPC11267-1G APOSPC11267-5G APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368736
Número CAS: 252004-42-5