Print…
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11264-1G PC11264-500MG
APOSPC11264-1GEA 245 EUR
APOSPC11264-1G APOSPC11264-500MG
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₁₂H₆ClFN₂S
Peso Molecular: 264.706 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00297841
Número CAS: 384351-45-5