Print…
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11259-1G PC11259-2.5G
APOSPC11259-1GEA 251 EUR
APOSPC11259-1G APOSPC11259-2.5G
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407379
Número CAS: 683274-52-4