Print…
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11179-1G PC11179-5G
APOSPC11179-1GEA 219 EUR
APOSPC11179-1G APOSPC11179-5G
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039234
Número CAS: 408367-99-7