Print…
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 103 EUR
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₄H₉F₃O
Densidade: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631855
Número CAS: 84392-23-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III