Print…
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11162-1G PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA 466 EUR
APOSPC11162-1G APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739425
Número CAS: 811842-39-4