Print…
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(2-Fluorophenyl)furan-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-5-(2-fluorophenyl)furan
PC11151-250MG PC11151-500MG
APOSPC11151-250MGEA 301 EUR
APOSPC11151-250MG APOSPC11151-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Fórmula: C₁₁H₇FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02221394
Número CAS: 353761-02-1