Print…
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11142-250MG PC11142-1G
APOSPC11142-250MGEA 33.5 EUR
APOSPC11142-250MG APOSPC11142-1G
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03002065
Número CAS: 1841-57-2