Print…
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC11106-25G PC11106-5G
APOSPC11106-25GEA 590 EUR
APOSPC11106-25G APOSPC11106-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09754048
Número CAS: 304693-64-9