Print…
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC11105-25G PC11105-5G
APOSPC11105-25GEA 140 EUR
APOSPC11105-25G APOSPC11105-5G
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Fórmula: (FH)₅·(C₂H₅)₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797182
Número CAS: 94527-74-9
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I