Print…

3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile

Fornecedor: Apollo Scientific

PC110112-1G PC110112-5G
APOSPC110112-1GEA 435 EUR
APOSPC110112-1G APOSPC110112-5G
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22490583
Número CAS: 1805635-16-8

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR