Print…
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110027-1G PC110027-250MG
APOSPC110027-1GEA 319 EUR
APOSPC110027-1G APOSPC110027-250MG
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29158206
Número CAS: 2090172-47-5