Print…
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110026-1G PC110026-250MG
APOSPC110026-1GEA 319 EUR
APOSPC110026-1G APOSPC110026-250MG
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂S
Peso Molecular: 225.239 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08706231
Número CAS: 142363-99-3