6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC110025-1G
PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA
0
EUR
APOSPC110025-1G
APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Fórmula:
C₈H₅FN₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD19690162 Número CAS: 1189757-54-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |