Print…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110023-1G PC110023-250MG
APOSPC110023-1GEA 433 EUR
APOSPC110023-1G APOSPC110023-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O
Peso Molecular: 204.149 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29097134
Número CAS: 1369923-89-6