Print…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 575 EUR
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.134 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22480979
Número CAS: 1369896-75-2