Print…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110020-1G PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA 654 EUR
APOSPC110020-1G APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O
Peso Molecular: 204.149 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22570372
Número CAS: 1369881-97-9