Print…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 0 EUR
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28505050
Número CAS: 1245457-01-5