Print…
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110017-1G PC110017-250MG
APOSPC110017-1GEA 328 EUR
APOSPC110017-1G APOSPC110017-250MG
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29169138
Número CAS: 1648807-91-3