Print…
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 208 EUR
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29169131
Número CAS: 1609255-54-0