Print…
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110014-1G PC110014-250MG
APOSPC110014-1GEA 662 EUR
APOSPC110014-1G APOSPC110014-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29058792
Número CAS: 1648807-88-8