Print…
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110011-1G PC110011-250MG
APOSPC110011-1GEA 241 EUR
APOSPC110011-1G APOSPC110011-250MG
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fórmula: C₁₀H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200323
Número CAS: 693818-12-1