Print…
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110010-1G PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA 281 EUR
APOSPC110010-1G APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄ClF₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200322
Número CAS: 693818-13-2