Print…
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 281 EUR
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010391
Número CAS: 959071-80-8