Print…
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110004-1G PC110004-250MG
APOSPC110004-1GEA 499 EUR
APOSPC110004-1G APOSPC110004-250MG
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28606529
Número CAS: 1552532-10-1