Print…
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110003-1G PC110003-250MG
APOSPC110003-1GEA 499 EUR
APOSPC110003-1G APOSPC110003-250MG
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24496328
Número CAS: 452910-20-2