Print…
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110002-1G PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA 188 EUR
APOSPC110002-1G APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12407357
Número CAS: 1378864-23-3