Print…
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC110001-1G PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA 499 EUR
APOSPC110001-1G APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664782
Número CAS: 874800-63-2