Print…
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-fluoro-2-(trifluoroMethyl)-4-pyridinecarboxylate, Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC10854-1G PC10854-250MG
APOSPC10854-1GEA 623 EUR
APOSPC10854-1G APOSPC10854-250MG
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fórmula: C₈H₅F₄NO₂
Peso Molecular: 223.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28799126
Número CAS: 1803834-94-7