Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 108 EUR
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso Molecular: 285.015 g/mol
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368726
Número CAS: 403646-48-0