Print…
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1076R-100MG PC1076R-1G
APOSPC1076R-100MGEA 29 EUR
APOSPC1076R-100MG APOSPC1076R-1G
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₉H₈FN₅
Peso Molecular: 205.192 g/mol
Ponto de Fusão: 201…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052347
Número CAS: 66088-45-7