Print…
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10739-1G PC10739-250MG PC10739-5G
APOSPC10739-1GEA 261 EUR
APOSPC10739-1G APOSPC10739-250MG APOSPC10739-5G
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₂F₅IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066739
Número CAS: 2366994-14-9