Print…
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10738-1G PC10738-250MG PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 58 EUR
APOSPC10738-1G APOSPC10738-250MG APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₂BrF₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28738359
Número CAS: 1807078-27-8