Print…
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10736-1G PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA 55.1 EUR
APOSPC10736-1G APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Fórmula: C₉H₄BrF₇O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066741
Número CAS: 1917307-13-1