Print…
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 654 EUR
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrFINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28739556
Número CAS: 1807173-41-6