Print…
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Superstable Pd(0) catalyst
PC10715-5G PC10715-1G
APOSPC10715-5GEA 319 EUR
APOSPC10715-5G APOSPC10715-1G
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Fórmula: Pd·3C₂₄H₉F₁₈P
Peso Molecular: 2117.24 g/mol
Ponto de Fusão: 169.5 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25372942
Número CAS: 1130784-80-3