Print…
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl tosylate, 3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 611 EUR
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₃FO₃S
Ponto de ebulição: 84 °C (2 mm Hg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01658062
Número CAS: 312-68-5