Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC1071-1G PC1071-5G
APOSPC1071-1GEA 97.3 EUR
APOSPC1071-1G APOSPC1071-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368724
Número CAS: 886763-17-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III