Print…
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC10681-1G PC10681-250MG PC10681-5G
APOSPC10681-1GEA 179 EUR
APOSPC10681-1G APOSPC10681-250MG APOSPC10681-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₃I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08543940
Número CAS: 939758-31-3
UN: 3261
ADR: 8,III