Print…
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-(trifluoroacetyl)anisole, 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC10679-1G PC10679-250MG PC10679-5G
APOSPC10679-1GEA 393 EUR
APOSPC10679-1G APOSPC10679-250MG APOSPC10679-5G
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26407434
Número CAS: 1820639-77-7