Print…
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC10678-1G PC10678-250MG
APOSPC10678-1GEA 348 EUR
APOSPC10678-1G APOSPC10678-250MG
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrFO₂
Peso Molecular: 247.061 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23711723
Número CAS: 1427363-68-5
UN: 1759
ADR: 8 III