Print…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylonitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol
PC10674-1G PC10674-250MG PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA 314 EUR
APOSPC10674-1G APOSPC10674-250MG APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.119 g/mol
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13186735
Número CAS: 81465-88-5